Kaliumpermanganat 99,0-100,5%, kristallisiert Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
26904.464EA
817
EUR
26904.464
26904.293
Kaliumpermanganat 99,0-100,5%, kristallisiert Ph. Eur.
Potassium permanganate
Formel:
KMnO₄ Molekulargewicht: 158,03 g/mol Schmelzpunkt: > 240 °C Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011364 CAS-Nummer: 7722-64-7 EINECS: 231-760-3 UN-Nummer: 1490 ADR: 5.1,II Merck Index: 12,07824 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99.0 - 100.5 % |
Appearance | Conforms (see CoA/CoS) |
Prüfung auf Identität A | Passes test |
Prüfung auf Identität B | Passes test |
Solution S | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
Wasserunlösliche Substanzen | Max. 1,0 % |
Cl (Chlorid) | Max. 200 ppm |
SO4 (Sulfat) | Max. 500 ppm |
Lösungsmittel-Rückstände | Entspricht |
Residual solvents | Passes test |
As (Arsenic) | ≤ 1 ppm |
Cd (Cadmium) | ≤ 1 ppm |
Co (Cobalt) | ≤ 1 ppm |
Hg (Mercury) | ≤ 1 ppm |
Ni (Nickel) | ≤ 1 ppm |
Pb (Lead) | ≤ 1 ppm |
V (Vanadium) | ≤ 1 ppm |
Conforms to Ph.Eur. | Passes test |