Natriumnitrat ≥99,99% (Metall-Basis), Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Natronsalpeter
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.06546.0050EA
170
EUR
1.06546.0050
1.06546.0500
Natriumnitrat ≥99,99% (Metall-Basis), Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Natriumnitrat
Formel:
NaNO₃ Molekulargewicht: 84,99 g/mol Siedepunkt: 380 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 308 °C Dichte: 2,26 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011119 CAS-Nummer: 7631-99-4 EINECS: 231-554-3 UN-Nummer: 1498 ADR: 5.1,III REACH-Nummer: 01-2119488221-41 Merck Index: 12,08792 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 874 g/l (20 °C) |
Melting Point | 308 °C |
Molar Mass | 84.99 g/mol |
Bulk Density | 1200 kg/m3 |
Density | 2.26 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |
Hazard Class Description | Oxidizer |