Elektronisches Blutbildzählgerät
Lieferant: Marienfeld
MARI7140002EA 744.5 EUR
MARI7140002
Elektronisches Blutbildzählgerät
Das elektronische Blutbildzählgerät ist speziell ausgelegt zum Zählen von Blutzellen, eignet sich aber ebenso gut zum Auszählen von anderen Partikeln.
  • Sechs Funktionstasten, 15 individuell benennbare Zähltasten
  • Vier unterschiedliche Zählprogramme: Eines dieser Programme ist frei gestalt- und programmierbar
  • Zahlenabfrage prozentual oder real möglich
Lieferumfang: Lieferung mit detaillierter Gebrauchsanweisung.