Natriumthiosulfat
Lieferant: Molekula
Synonyme: di-NatriumthiosulfatFixiersalzNatriumhyposulfitAntichlor
MOLE43109159-500GEA 54.8 EUR
MOLE43109159-500G
Natriumthiosulfat
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Molekulargewicht: 158,11 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 48 °C
Dichte: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844