Magnesiumchlorid, wasserfrei ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
26123DCEA
1020
EUR
26123DC
Magnesiumchlorid, wasserfrei ≥98%, TECHNICAL
Magnesium chloride
Formel:
MgCl₂ Molekulargewicht: 95,21 g/mol Siedepunkt: 1412 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 715 °C Dichte: 2,32 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011106 CAS-Nummer: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 13,05684 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98 % |