Aminoguanidin Hydrochlorid
Lieferant: Cayman Chemical
CAYM81530-100EA
182
EUR
CAYM81530-100
CAYM81530-10
CAYM81530-50
CAYM81530-25
Aminoguanidin Hydrochlorid
Aminoguanidin Hydrochlorid
Formel:
CH₇ClN₄ Molekulargewicht: 110,55 g/mol |
MDL Number:
MFCD00039074 CAS-Nummer: 1937-19-5 EINECS: 217-707-7 |