L(+)-α-Phenylglycin
Lieferant: Molekula
MOLEM20595516EA 0 EUR
MOLEM20595516
L(+)-α-Phenylglycin
L(+)-α-Phenylglycin
Formel: C₈H₉NO₂
Molekulargewicht: 151,16 g/mol
MDL Number: MFCD00064403
CAS-Nummer: 2935-35-5
EINECS: 220-909-8