Triethanolamin Hydrochlorid
Lieferant: Molekula
MOLE25559545-100GEA 68 EUR
MOLE25559545-100G
Triethanolamin Hydrochlorid
Triethanolamin Hydrochlorid
Formel: C₆H₁₆ClNO₃
Molekulargewicht: 185,65 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012596
CAS-Nummer: 637-39-8
EINECS: 211-284-2