1-(2-Chlorethyl)piperidiniumchlorid
Lieferant: Molekula
MOLE12162979-500GEA 0 EUR
MOLE12162979-500G
1-(2-Chlorethyl)piperidiniumchlorid
1-(2-Chlorethyl)piperidiniumchlorid
Formel: C₇H₁₅Cl₂N
Molekulargewicht: 184,11 g/mol
MDL Number: MFCD00012837
CAS-Nummer: 2008-75-5
EINECS: 217-920-5
UN-Nummer: 2928
ADR: 6.1,II