(S)-(-)-Hydroxypyrrolidin
Lieferant: Molekula
MOLEM43186047EA 0 EUR
MOLEM43186047
(S)-(-)-Hydroxypyrrolidin
(S)-(-)-Hydroxypyrrolidin
Formel: C₄H₉NO
Molekulargewicht: 87,12 g/mol
MDL Number: MFCD00192426
CAS-Nummer: 100243-39-8