2,6-Dichlorisonicotinsäure
Lieferant: Molekula
MOLE63506294-1GEA 69.5 EUR
MOLE63506294-1G
2,6-Dichlorisonicotinsäure
2,6-Dichlorisonicotinsäure
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
Molekulargewicht: 192 g/mol
MDL Number: MFCD00234147
CAS-Nummer: 5398-44-7