Dimethyl-3-oxoglutarat
Lieferant: Molekula
MOLEM84420468EA 55.9 EUR
MOLEM84420468
Dimethyl-3-oxoglutarat
Dimethyl-3-oxoglutarat
Formel: C₇H₁₀O₅
Molekulargewicht: 174,15 g/mol
MDL Number: MFCD00008462
CAS-Nummer: 1830-54-2
EINECS: 217-385-8