Kieselgel, Porengröße: 100 Å, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
60744-500GEA 215 EUR
60744-500G
Kieselgel, Porengröße: 100 Å, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Molekulargewicht: 60,08 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4