Schwefelkohlenstoff, Uvasol® für die Spektroskopie, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: CarbondisulfidKohlendisulfidKohlenstoffdisulfid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.02210.1000EA 219 EUR
1.02210.1000
Schwefelkohlenstoff, Uvasol® für die Spektroskopie, Supelco®
Schwefelkohlenstoff
Formel: CS₂
Molekulargewicht: 76,14 g/mol
Siedepunkt: 46,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –111,6 °C
Dichte: 1,2632 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –30 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011321
CAS-Nummer: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
UN-Nummer: 1131
ADR: 3 (6.1),I
Merck Index: 12,01859
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/94/785394.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2.1 g/L (20 °C)
Melting Point -111.6 °C
Molar Mass 76.13 g/mol
Boiling Point 46.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 398 hPa (20 °C)
Flash Point -30 °C
Explosion Limit 1 - 60%(V)
Density 1.26 g/cm³ (20 °C)
Ignition Point 95 °C
Evaporation Number 1.8
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid