6-Nitro-1-indanon
Lieferant: Molekula
MOLE12551217-1GEA 171 EUR
MOLE12551217-1G
6-Nitro-1-indanon
6-Nitro-1-indanon
Formel: C₉H₇NO₃
Molekulargewicht: 177,16 g/mol
MDL Number: MFCD06656903
CAS-Nummer: 24623-24-3
EINECS: 246-366-7