1,3-Indandion

Lieferant: Molekula

Synonyme: 1,3-Dioxoindan

MOLE59546457-25GEA 136 EUR
MOLE59546457-25G
1,3-Indandion
1,3-Indandion
Formel: C₉H₆O₂
Molekulargewicht: 146,15 g/mol
Siedepunkt: 283 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 129…132 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (21 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003779
CAS-Nummer: 606-23-5
EINECS: 210-109-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR