2-Indanol

Lieferant: Molekula

MOLE39098319-100GEA 0 EUR
MOLE39098319-100G
2-Indanol
2-Indanol
Formel: C₉H₁₀O
Molekulargewicht: 134,18 g/mol
Siedepunkt: 250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 68…69 °C
Dichte: 1,0528 g/cm³ (80 °C)
MDL Number: MFCD00003800
CAS-Nummer: 4254-29-9
EINECS: 224-230-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR