5-Indanol
Lieferant: Molekula
MOLEM65355411EA
0
EUR
MOLEM65355411
5-Indanol
5-Indanol
Formel:
C₉H₁₀O Molekulargewicht: 134,18 g/mol Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 51…53 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003802 CAS-Nummer: 1470-94-6 EINECS: 216-006-3 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...