5-Bromisochinolin
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLE48905952-1GEA 0 EUR
MOLE48905952-1G
5-Bromisochinolin
5-Bromoisoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
Molekulargewicht: 208,06 g/mol
MDL Number: MFCD01646405
CAS-Nummer: 34784-04-8