Zirkonium(IV)oxid ≥99% Metall-Basis ausgeschlossen Hf (max. 2% HfO₂)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Zirkondioxid
, Zirkon(IV)oxid
11395.A1EA
270
EUR
11395.A1
11395.30
11395.A7
Zirkonium(IV)oxid ≥99% Metall-Basis ausgeschlossen Hf (max. 2% HfO₂)
Zirkonium(IV)oxid
Unstabilized: In production of piezoelectric crystals, in high-frequency induction coils, and in ceramic glazes. Stabilized: For refractory furnace linings, and in crucibles
Formel:
ZrO₂ Molekulargewicht: 123,22 g/mol Siedepunkt: ∼5000 °C Schmelzpunkt: ∼2700 °C Dichte: 5,89 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011310 CAS-Nummer: 1314-23-4 EINECS: 215-227-2 Merck Index: 14,10180 |