Zirkonium(IV)oxid, Patinal®
Lieferant: Merck
Synonyme: ZirkondioxidZirkon(IV)oxid
1.08614.0100EA 0 EUR
1.08614.0100 1.08614.1000
Zirkonium(IV)oxid, Patinal®
Zirkonium(IV)oxid
Formel: ZrO₂
Molekulargewicht: 123,22 g/mol
Siedepunkt: 4300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2680 °C
Dichte: 5,75 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011310
CAS-Nummer: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180