1-Bromnaphthalin
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: α-Bromnaphthalinα-Naphthylbromid
MOLE23928968-1KGEA 320 EUR
MOLE23928968-1KG
1-Bromnaphthalin
1-Bromnaphthalin
Formel: C₁₀H₇Br
Molekulargewicht: 207,07 g/mol
Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0…6 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 66 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003868
CAS-Nummer: 90-11-9
EINECS: 201-965-2
Merck Index: 13,01410
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/39/788539.jpg