Automatisierter Zellzähler, Moxi™ Z
Lieferant: Orflo
Moxi™
734-2477EA 5310 EUR
734-2477
Automatisierter Zellzähler, Moxi™ Z
Zellzähler und Durchflusszytometer Elektronische Zellzähler
Moxi™ Z ist der einzige automatisierte Mini-Zellzähler, der das Coulter-Prinzip, welches normalerweise für hochwertige Geräte verwendet wird, mit einer patentierten Dünnfilmsensor-Technologie vereint und so äußerst genaue und reproduzierbare Partikelmessungen und -zählungen über einen breiten dynamischen Bereich liefert.
  • Partikelmessung für eine Reihe von Anwendungen: Säugerzellen, RBK, WBK, Hefe
  • Messdauer: 8 oder 15 Sekunden
  • Sehr klein: Handtellergroß
  • Langlebiger Akku und LCD-Touch-Anzeige
  • Bluetooth-Anschlussmöglichkeit an MAC/PC zur weiteren Analyse mit der MoxiChart Software
Zusätzlich ermöglicht er eine reagenzienfreie Analyse der Lebensfähigkeit von Säugerzellkulturen mithilfe eines komplexen elektronischen Algorithmus zur Anzeige des standardisierten MVI (Moxi Viability Index).
Hinweis: Je nach Zellspezifikationen kann zwischen Kassetten vom Typ M (geeignet für Zellgrößen von 4 bis 26 µm) oder Typ S (geeignet für Zellgrößen von 3 bis 20 µm) gewählt werden.
Hinweis: Je nach Zellspezifikationen kann zwischen Kassetten vom Typ M (geeignet für Zellgrößen von 4 bis 26 µm) oder Typ S (geeignet für Zellgrößen von 3 bis 20 µm) gewählt werden.
Zertifizierungen: TÜV-zertifiziert
Lieferumfang: Im Set enthalten: Moxi™ Z Gerät, 25 Kassetten (ausreichend für 50 Tests), Kassettendispenser, Perlen zur Kalibrationsprüfung, USB-Kabel/Netzadapter und USB-Stick mit Benutzerhandbuch und MoxiChart Software.