2-(Brommethyl)naphthalin

Lieferant: Molekula

MOLE45435688-25GEA 0 EUR
MOLE45435688-25G
2-(Brommethyl)naphthalin
2-(Bromomethyl)naphthalene
Formel: C₁₁H₉Br
Molekulargewicht: 221,1 g/mol
Siedepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60…62 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004123
CAS-Nummer: 939-26-4
EINECS: 213-359-5
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR