1-Methylnaphthalin

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: α-Methylnaphthalin

MOLEM14781156EA 0 EUR
MOLEM14781156
1-Methylnaphthalin
1-Methylnaphthalin
Formel: C₁₁H₁₀
Molekulargewicht: 142,2 g/mol
Siedepunkt: 244…245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –33…–32 °C
Dichte: 1,022 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 122 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004034
CAS-Nummer: 90-12-0
EINECS: 201-966-8
UN-Nummer: 3082
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR