Pentachlorpyridin
Lieferant: Molekula
MOLEM22033184EA 0 EUR
MOLEM22033184
Pentachlorpyridin
Pentachlorpyridin
Formel: C₅Cl₅N
Molekulargewicht: 251,33 g/mol
Siedepunkt: 279…280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 124 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006230
CAS-Nummer: 2176-62-7
EINECS: 218-535-5
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III