3-Iodpyridin

Lieferant: Molekula
Achtung

MOLE12716207-5GEA 174 EUR
MOLE12716207-5G
3-Iodpyridin
3-Iodpyridin
Formel: C₅H₄IN
Molekulargewicht: 205 g/mol
Siedepunkt: 90…92 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 53,5 °C
MDL Number: MFCD00023553
CAS-Nummer: 1120-90-7
EINECS: 214-322-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR