3-Aminopyridin
Lieferant: Molekula
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Pyridylamin
, Pyridin-3-amin
MOLE20122882-500GEA
412
EUR
MOLE20122882-500G
3-Aminopyridin
3-Aminopyridin
Formel:
C₅H₆N₂ Molekulargewicht: 94,12 g/mol Siedepunkt: ∼248 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 60…63 °C Flammpunkt: 88 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006400 CAS-Nummer: 462-08-8 EINECS: 207-322-2 UN-Nummer: 2671 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,00472 |