4-Aminopyridin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Pyridin-4-amin
, 4-Pyridylamin
MAYBSB01321.50EA
0
EUR
MAYBSB01321.50
4-Aminopyridin
4-Aminopyridin
Formel:
C₅H₆N₂ Molekulargewicht: 94,12 g/mol Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 157…160 °C Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 156 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006439 CAS-Nummer: 504-24-5 EINECS: 207-987-9 UN-Nummer: 2671 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,03964 |