4-Aminopyridin
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme: Pyridin-4-amin4-Pyridylamin
EHERC10222000EA 39.7 EUR
EHERC10222000
4-Aminopyridin
4-Aminopyridin
Formel: C₅H₆N₂
Molekulargewicht: 94,12 g/mol
Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 157…160 °C
Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 156 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006439
CAS-Nummer: 504-24-5
EINECS: 207-987-9
UN-Nummer: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03964