2,3-Diaminopyridin
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLEM59418972EA 0 EUR
MOLEM59418972
2,3-Diaminopyridin
2,3-Diaminopyridin
Formel: C₅H₇N₃
Molekulargewicht: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 148…150 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 110…112 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006319
CAS-Nummer: 452-58-4
EINECS: 207-200-9
UN-Nummer: 2671
ADR: 6.1,II