2,5-Diaminopyridin

Lieferant: Molekula
Achtung

MOLEM46819088EA 282 EUR
MOLEM46819088
2,5-Diaminopyridin
2,5-Diaminopyridin
Formel: C₅H₇N₃
Molekulargewicht: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 329 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 110,3 °C
Dichte: 1,251 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00129023
CAS-Nummer: 4318-76-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR