2,6-Diaminopyridin
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
MOLE27143041-500GEA
0
EUR
MOLE27143041-500G
2,6-Diaminopyridin
2,6-Diaminopyridin
Formel:
C₅H₇N₃ Molekulargewicht: 109,13 g/mol Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 115…118 °C Flammpunkt: 155 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006329 CAS-Nummer: 141-86-6 EINECS: 205-507-2 UN-Nummer: 2671 ADR: 6.1,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...