2,6-Lutidin
Lieferant: Molekula
MOLEM61616854EA 0 EUR
MOLEM61616854
2,6-Lutidin
2,6-Lutidin
Formel: C₇H₉N
Molekulargewicht: 107,16 g/mol
Siedepunkt: 143,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 0,9252 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 33 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006345
CAS-Nummer: 108-48-5
EINECS: 203-587-3
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05636