2,3,5-Collidin
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 2,3,5-Trimethylpyridin
MOLE15131983-25GEA 68 EUR
MOLE15131983-25G
2,3,5-Collidin
2,3,5-Collidin
Formel: C₈H₁₁N
Molekulargewicht: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 182 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9508 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00126840
CAS-Nummer: 695-98-7
EINECS: 211-786-1
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III