4-Phenylpyridin
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLE17588580-25GEA 244 EUR
MOLE17588580-25G
4-Phenylpyridin
4-Phenylpyridine
Formel: C₁₁H₉N
Molekulargewicht: 155,2 g/mol
Siedepunkt: 274 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006420
CAS-Nummer: 939-23-1
EINECS: 213-357-4