2,3-Dibromthiophen
Lieferant: Molekula
MOLE34038529-5GEA 131 EUR
MOLE34038529-5G
2,3-Dibromthiophen
2,3-Dibromothiophene
Formel: C₄H₂Br₂S
Molekulargewicht: 241,93 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –17,5 °C
Dichte: 2,2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005418
CAS-Nummer: 3140-93-0
EINECS: 221-542-6
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III