3,4-Dibromthiophen
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLE28121389-5GEA 189 EUR
MOLE28121389-5G
3,4-Dibromthiophen
3,4-Dibromothiophene
Formel: C₄H₂Br₂S
Molekulargewicht: 241,93 g/mol
Siedepunkt: 221 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 4,5 °C
Dichte: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005465
CAS-Nummer: 3141-26-2
EINECS: 221-546-8