2-Ethylthiophen

Lieferant: Molekula

MOLEM48039150EA 0 EUR
MOLEM48039150
2-Ethylthiophen
2-Ethylthiophene
Formel: C₆H₈S
Molekulargewicht: 112,2 g/mol
Siedepunkt: ∼132 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,992 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 22 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005461
CAS-Nummer: 872-55-9
EINECS: 212-830-2
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR