2-Methylthiophen
Lieferant: Molekula
Gefahr
MOLE22590573-100GEA 0 EUR
MOLE22590573-100G
2-Methylthiophen
2-Methylthiophene
Formel: C₅H₆S
Molekulargewicht: 98,17 g/mol
Siedepunkt: 113 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005451
CAS-Nummer: 554-14-3
EINECS: 209-063-0
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,II