Sesamol (3,4-(Methylendioxy)phenol)
Lieferant: Molekula
MOLE10825829-25GEA 103 EUR
MOLE10825829-25G
Sesamol (3,4-(Methylendioxy)phenol)
Sesamol (3,4-(Methylendioxy)phenol)
Formel: C₇H₆O₃
Molekulargewicht: 138,12 g/mol
MDL Number: MFCD00005827
CAS-Nummer: 533-31-3
EINECS: 208-561-5