4-Aminoazobenzol, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
46130-250MG-REA 44.6 EUR
46130-250MG-R
4-Aminoazobenzol, Supelco®
4-Aminoazobenzol
Formel: C₁₂H₁₁N₃
Molekulargewicht: 197,24 g/mol
MDL Number: MFCD00007854
CAS-Nummer: 60-09-3
EINECS: 200-453-6