9-Methylacridin 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

ACRO276490010EA 181 EUR
ACRO276490010
9-Methylacridin 97%
9-Methylacridine
Formel: C₁₄H₁₁N
Molekulargewicht: 193,25 g/mol
Schmelzpunkt: 114…119 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143523
CAS-Nummer: 611-64-3
EINECS: 210-272-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 119 °C
HPLC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR