VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Lieferant: VWR
VWR®
421501JEA 460 EUR
421501J
VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Proteine und Peptide
Albumin in Standardqualität für allgemeine Anwendungen, hergestellt durch ein Hitzeschockverfahren in Caprylsäure.
  • 5% Feuchtigkeit