L(+)-Ornithin Hydrochlorid
Lieferant: Molekula
MOLEM80879264EA 0 EUR
MOLEM80879264
L(+)-Ornithin Hydrochlorid
L(+)-Ornithin Hydrochlorid
Formel: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
Molekulargewicht: 168,62 g/mol
MDL Number: MFCD00064562
CAS-Nummer: 3184-13-2
EINECS: 221-678-6