Aurintricarbonsäure, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
189400-100EA 68.4 EUR
189400-100
Aurintricarbonsäure, Millipore®
Aurintricarbonsäure
Formel: C₂₂H₁₄O₉
Molekulargewicht: 422,35 g/mol
MDL Number: MFCD00011663
CAS-Nummer: 4431-00-9
EINECS: 224-628-1