Aurintricarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
A1895-25GEA 279 EUR
A1895-25G A1895-5G
Aurintricarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Aurintricarbonsäure
Formel: C₂₂H₁₄O₉
Molekulargewicht: 422,35 g/mol
MDL Number: MFCD00011663
CAS-Nummer: 4431-00-9
EINECS: 224-628-1