(2R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamid
Lieferant: Molekula
MOLEM59191714EA
0
EUR
MOLEM59191714
(2R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamid
D-Panthenol
Formel:
C₉H₁₉NO₄ Molekulargewicht: 205,25 g/mol |
MDL Number:
MFCD00065006 CAS-Nummer: 81-13-0 EINECS: 201-327-3 |