(R)-(-)-Thiazolidin-4-carbonsäure
Lieferant: Molekula
MOLE24896910-25GEA 0 EUR
MOLE24896910-25G
(R)-(-)-Thiazolidin-4-carbonsäure
(R)-(-)-Thiazolidin-4-carbonsäure
Formel: C₄H₇NO₂S
Molekulargewicht: 133,17 g/mol
MDL Number: MFCD00005212
CAS-Nummer: 34592-47-7
EINECS: 252-106-3