VWR® Traceable®, Taschenthermometer
Lieferant: VWR
Traceable®
620-2077EA 91 EUR
620-2077 620-2025
VWR® Traceable®, Taschenthermometer
Thermometer Digitalthermometer
Sicheres Thermometer für Messungen in Erde, Küvetten, Reagenzgläsern, Lebensmitteln, Inkubatoren, Petroleumkohlenwasserstoffen und für praktisch alle Laboranalysen. Die Messwerte werden jede Sekunde aktualisiert.
Sicheres Thermometer für Messungen in Erde, Küvetten, Reagenzgläsern, Lebensmitteln, Inkubatoren, Petroleumkohlenwasserstoffen und für praktisch alle Laboranalysen. Die Messwerte werden jede Sekunde aktualisiert.
  • Einzigartiges, flaches Design, geringes Gewicht und integrierter Clip: Perfekt für die Hemdtasche
  • „HOLD“-Taste friert einen Messwert für späteres Ablesen ein; eine andere Taste wechselt zwischen °F und °C
  • Speicherfunktion ruft Minimum/Maximum-Messwerte über jeden beliebigen Zeitraum ab
Edelstahlfühler (Ø×L: 3,5×89 mm).
  • Einzigartiges, flaches Design, geringes Gewicht und integrierter Clip: Perfekt für die Hemdtasche
  • „HOLD“-Taste friert einen Messwert für späteres Ablesen ein; eine andere Taste wechselt zwischen °F und °C
  • Speicherfunktion ruft Minimum/Maximum-Messwerte über jeden beliebigen Zeitraum ab
Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Länge: 178 mm
Gewicht: 28,5 g
Zertifizierungen: Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferumfang: Wird mit Schutzkoffer, Silberoxid-Batterie, Fühler und Traceable® Kalibrierzertifikat geliefert.